Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
665,00 zł
form
liquid
Quality Segment
SMILES string
FC(=C(F)Cl)F
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to facilitate piercing of vitelline membranes with a glass capillary to make small holes on spider embryos
- in microinjection procedure to track the vesicular stomatitis virus infection in Caenorhabditis elegans
- for live imaging of embryo sample using Zeiss LSM710 confocal system
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description powder | description delivery vehicle for fat-soluble compounds |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE | chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE | - | - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?