Merck
477281
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D +13°, neat
tw
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
Klucz InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Opis ogólny
(R)-1,2-Epoxy-9-decene is a chiral epoxide used to prepare 4-substituted oxetane-2-ones.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An effective protocol for the synthesis enantiomerically pure 4-substituted oxetane-2-ones
Balakier T, et al.
Tetrahedron, 69(24), 4990-4993 (2013)