Merck
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
Synonim(y):
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Eter dibenzo-21-korony-7
Wybierz wielkość
1 G
679,00 zł
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
679,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.45
Beilstein:
1693830
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
103-107 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
Klucz InChI
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene