Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 431,00 zł 323,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.51
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-027-7
Beilstein/REAXYS Number:
1693744
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
323,25 zł
Cena katalogowa431,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: crown ether, reaction type: phase-transfer
mp
103-105 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
InChI key
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibenzo-24-crown-8 is a macrocyclic compound that is used as a versatile reagent in organic synthesis due to its ability to form complexes with metal ions and enhance their solubility and reactivity. It is also used as a phase-transfer catalyst in various organic reactions, such as the synthesis of organic carbonates and the alkylation of phenols.
Application
Dibenzo-24-crown-8 can be used as a molecular transporter in the formation of [1]rotaxanes with thiazolium-based mono- and tris-branched ammonium ions. It is also used as a co-solvent and phase-transfer catalyst for cesium fluoride, to the development of a more efficient anhydrous fluorinating system for organic synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: crown ether | reaction suitability - | reaction suitability core: crown ether |
| form powder | form - | form solid |
| mp 103-105 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) |
| functional group ether | functional group ether | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?