Merck
07675
4′-Aminodibenzo-18-crown-6
≥98.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.42
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8865948
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystalline
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystalline
reaction suitability
core: crown ether, core: cryptand
mp
159-163 °C
functional group
ether
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
InChI key
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)