Merck
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
zawiera
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
skład
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
ciąg SMILES
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)