Przejdź do
SAE0112
β2-mikroglobulina z ludzkiego moczu
≥98% (SDS-PAGE), solution
Synonim(y):
β2-Microglobulin from human urine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
600,00 zł
1000 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solution
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
solution
impurities
Infectious Agents, tested
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... B2M(567)
General description
Obszar badań: Rak
β2 mikroglobulina (β2-M) jest polipeptydem, który wiąże się z łańcuchem ciężkim antygenów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy I na powierzchni komórki. Jest to nieglikozylowane białko, syntetyzowane przez wszystkie komórki jądrzaste. Jego struktura drugorzędowa składa się z siedmiu pasm β, ułożonych w dwa arkusze β połączone pojedynczym mostkiem dwusiarczkowym.
Application
β2-mikroglobulina z ludzkiego moczu została wykorzystana do badania parametrów humoralnych płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce różnicowej nowotworów hematologicznych OUN. Wykorzystano ją również do identyfikacji epitopów CTL w wirusie zapalenia wątroby typu C poprzez skanowanie obliczeniowe całego genomu i racjonalne zaprojektowanie szczepionki peptydowej.
Biochem/physiol Actions
Interakcja β2 mikroglobuliny (β2-M) z głównym kompleksem zgodności tkankowej (MHC) jest dynamiczna i odgrywa kluczową rolę w stabilności antygenów MHC i ich zdolności do prezentacji antygenów peptydowych w komórkach CD8+. Wiadomo, że przejściowy kompleks łańcucha ciężkiego MHC i β2-M jest łączony w cząsteczkę TAP (transporter związany z przetwarzaniem antygenu) poprzez interakcje z wieloma chaperonami. Wiązanie przetworzonego peptydu uwalnia kompleks klasy I-β2-M na powierzchnię komórki. Brak wiązania prowadzi do degradacji w proteasomie. β2-M służy jako regulator przeżycia komórek, proliferacji, migracji, inwazji, apoptozy, angiogenezy i przerzutów w komórkach nowotworowych. Jest również uznawany za czynnik promujący wzrost i przeżycie komórek zrębowych, takich jak mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), osteoblasty i osteoklasty, wspierając w ten sposób przerzuty nowotworowe do kości.
Preparation Note
Przygotowany metodą Berggarda i Bearna.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0015SAB4200785SAB4700013
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
UniProt accession no.
P61769
UniProt accession no.
P61769
UniProt accession no.
P61769
UniProt accession no.
P61769
Gene Information
human ... B2M(567)
Gene Information
human ... B2M(567)
Gene Information
human ... B2M(567)
Gene Information
human ... B2M(567)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)