Merck
475335
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxy-2-butyne
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2C≡CCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
70 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COCC#CCOC
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
YFUQYYGBJJCAPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Dimethoxy-2-butyne is a symmetrical aliphatic alkyne.[1] Its reaction with Hg(OAc)2 (Mercury(II)acetate) has been investigated.[2]
Zastosowanie
1,4-Dimethoxy-2-butyne may be used in the preparation of alkyne complexes: decacarbonyl(μ3;-η2-verbar-1,4-dimethoxy-2-butyne)triiron and nonacarbonyl(μ3;-η2;-⊥-1,4-dimethoxy-3-butyne)triiron.[3] It may also be used to synthesize benzonaphthosiline.[4]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metalation of alkynes. 1. Effect of alkyne structure on the rate of acetoxymercuration.
Bassetti M and Floris B.
The Journal of Organic Chemistry, 51(22), 4140-4143 (1986)
Ryo Shintani et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 51(57), 11378-11381 (2015-06-19)
Rhodium-catalyzed intramolecular alkynylsilylation of alkynes is described. The reaction proceeds through syn-insertion by a cationic rhodium/triarylphosphine catalyst, representing the first alkynylsilylation of alkynes via the cleavage of a C(sp)-Si bond by transition-metal catalysis. A highly enantioselective variant is also described
One-pot synthesis of isoquinolinium salts by rhodium-catalyzed C-H bond activation: application to the total synthesis of oxychelerythrine.
Jayachandran Jayakumar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 197-200 (2011-11-17)
Decacarbonyl (?3;-η2-ll-1, 4-dimethoxy-2-butyne) triiron, an Iron Cluster with Unusual Structure.
Lentz D and Reuter M.
Chemische Berichte, 124(4), 773-775 (1991)