Merck
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nω-nitro-L-arginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.44
Beilstein:
7060334
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
Klucz InChI
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
Opis ogólny
may contain ~8% (w/w) solvent
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)