Merck
475211
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
Synonim(y):
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)wolframu, Dichlorek wolframocenu, Dichlorobis(cyklopentadienylo)wolfram
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl2W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)