Merck
47512
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥94% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-cycloleucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
Beilstein:
5995036
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-19(24)21(11-5-6-12-21)22-20(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,22,25)(H,23,24)
Klucz InChI
IECZEINPZOFWNU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)