Merck
474886
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
tw
239 °C (lit.)
gęstość
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Klucz InChI
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (512.15K) has been reported to be 45.053kjoule/mol.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)