Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H28Cl2OP2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
715.88
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
243-250 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
General description
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
Application
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥97.0% (AT) | description 99% | description 99.98% trace metals basis |
| assay 95% | assay ≥97.0% (AT) | assay 99% | assay 99.98% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 243-250 °C | mp - | mp 200-251 °C (dec.) | mp 216.3-223.7 °C (dec.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/311/408/0ee427f0-19c0-413a-8f38-827359ddbcac/640/0ee427f0-19c0-413a-8f38-827359ddbcac.png)
![Dichloro[2-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)quinoline]palladium(II) ≥97.0% (AT)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/427/849/f0578b93-a5c4-4275-b70c-016f78b4ef62/640/f0578b93-a5c4-4275-b70c-016f78b4ef62.png)