Przejdź do
466336
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
320,25 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SrI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-972-1
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
solid
320,25 zł
Cena katalogowa427,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: strontium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1773 °C/1 atm (lit.)
mp
515 °C (lit.)
density
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
General description
Strontium iodide is an ionic deliquescent compound with relatively high density, optical clarity, and high scintillation light yield. It is widely used in the field of perovskite solar cells and gamma radiation detectors.
Application
Strontium iodide can be used as a dopant in methylammonium lead iodide perovskite films. The addition of Sr2+ increases the charge carrier collection efficiency of solar cells resulting in very high fill factors.
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium iodide
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)