Merck
47429
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-D-homophenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.45
Beilstein:
4847668
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m1/s1
Klucz InChI
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)