Kluczowe dokumenty
473901
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Synonim(y):
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
248-256 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)