Merck
472972
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)