Merck
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
98%
Wybierz wielkość
5 G
80,50 zł
80,50 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
80,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-152 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
Klucz InChI
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)