Merck
366412
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylethanolamine
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
Wybierz wielkość
100 G
348,00 zł
500 G
1270,00 zł
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
348,00 zł
500 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Klucz InChI
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Benzyl-N-methylethanolamine is a tertiary benzylamine. Electrochemical alkoxylation of N-benzyl-N-methylethanolamine is reported.[1] Rate of proton exchange of N-benzyl-N-methylethanolamine in aqueous HCl has been reported.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Anodic Oxidation of Organic Compounds. II. The Electrochemical Alkoxylation of Tertiary Amines.
Weinberg NL and Brown EA.
The Journal of Organic Chemistry, 31(12), 4058-4061 (1966)
Proton exchange mechanisms of some tertiary benzylamines.
Leyden DE and Morgan WR.
The Journal of Physical Chemistry, 73(9), 2924-2929 (1969)
Jessica Paul et al.
Journal of chromatography. A, 1366, 38-44 (2014-10-02)
In 2000 the implementation of quality by design (QbD) was introduced by the Food and Drug Administration (FDA) and described in the ICH Q8, Q9 and Q10 guidelines. Since that time, systematic optimization strategies for purification of biopharmaceuticals have gained