Kluczowe dokumenty
472727
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
3-metoksy-O-metylo-L-tyrozyna, DMPA, Kwas (S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)propanowy
Wybierz wielkość
630,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
630,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
254-257 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)