Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.68
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
WFGNJLMSYIJWII-FJXQXJEOSA-N
Application
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride has been used:
- in treating 6-hydroxydopamine induced lesions mice serotonin neurons[1]
- in tyrosinase activity in B16F10 skin melanoma cells
- to test its neuroprotective effect in mesencephalic neurons
Biochem/physiol Actions
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester is a precursor to L-DOPA that crosses the blood-brain barrier. Antiparkinsonian agent L-DOPA methyl ester elicits antitumor functionality in leukemia and melanoma.
Disclaimer
Light sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to tan | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?