Merck
472220
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
48 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isocyanate
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
OPPYFFRLKJUEOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Izocyjanian 4-fluoro-3-(trifluorometylo)fenylu może być stosowany do syntezy następujących substancji:
  • pirazynowe i pirymidynowe analogi biaryloamin
  • N-[trans-5-(3-cyjanofenylo)bicyklo[3.1.0]heks-2-ylo]-N′-[4- fluoro-3-(trifluorometylo)fenylo]-N-[2-(3(R)-hydroksy-1-pirolidynylo]etylo]mocznik
  • N-[trans-5-(3-cyjanofenylo)bicyklo[3.1.0]heks-2-ylo]-N′-[4- fluoro-3-(trifluorometylo)fenylo]-N-[2-(4-metylo-1-piperazynylo)-etylo]mocznik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Discovery of orally efficacious melanin-concentrating hormone receptor-1 antagonists as antiobesity agents. Synthesis, SAR, and biological evaluation of bicyclo [3.1. 0] hexyl ureas.
McBriar MD, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(7), 2294-2310 (2006)
Bicyclic [4.1. 0] heptanes as phenyl replacements for melanin concentrating hormone receptor antagonists.
Xu, Ruo, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(10), 3285-3299 (2006)