Merck
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Wybierz wielkość
100 G
122,00 zł
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
122,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.55
Beilstein:
510993
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)