Merck
465798
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-4-ethylphenol
99%
Synonim(y):
2-tert -Butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2-tert -butylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(C2H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
tw
250 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Mizutani et al.
Toxicology and applied pharmacology, 69(2), 283-290 (1983-06-30)
A comparative test in mice for pulmonary toxicity between butylated hydroxytoluene (2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol, BHT) and 2,6-di-tert.-butyl-4-[alpha, alpha, alpha-2H3]methylphenol (BHT-d3) showed a significantly lower toxic potency of the latter. The rate of in vitro BHT metabolism to 2,6-di-tert.-butyl-4-methylene-2,5-cyclohexadienone (BHT-QM) was slowed by
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following