Merck
171573
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionitrile
99%
Synonim(y):
Hydrocinnamonitrile
Wybierz wielkość
10 G
209,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
209,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
636348
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
113 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
gęstość
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
N#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7H2
Klucz InChI
ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wpływ 3-fenylopropionitrylu na wzrost i przeżywalność wesz leśnych Porcellio scaber został zbadany[1].
Zastosowanie
Do badania aktywności wolnej nitrylazy AtNIT1[2] wykorzystano 3-fenylopropionitryl.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marijana Popović et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-27)
Horseradish degradation products, mainly isothiocyanates (ITC) and nitriles, along with their precursors glucosinolates, were characterized by GC-MS and UHPLC-MS/MS, respectively. Volatiles from horseradish leaves and roots were isolated using microwave assisted-distillation (MAD), microwave hydrodiffusion and gravity (MHG) and hydrodistillation (HD).
Yu-Chun Chiu et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-05)
Methyl jasmonate (MeJA), synthesized in the jasmonic acid (JA) pathway, has been found to upregulate glucosinolate (GS) biosynthesis in plant species of the Brassicaceae family. Exogenous application of MeJA has shown to increase tissue GS concentrations and the formation of
Selective hydrolysis of the nitrile group of cis-dihydrodiols from aromatic nitriles.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 38(2), 78-83 (2006)
A E Elaine van Ommen Kloeke et al.
Chemosphere, 89(9), 1084-1090 (2012-06-16)
Glucosinolates are compounds produced by commercial crops which can hydrolyse in a range of natural toxins that may exert detrimental effects on beneficial soil organisms. This study examined the effects of 2-phenylethyl isothiocyanate and 3-phenylpropionitrile on the survival and growth
Yu-Chun Chiu et al.
Food chemistry, 299, 125099-125099 (2019-07-13)
Applying methyl jasmonate can mimic the defense response to insect damage in broccoli and enhances the production of glucosinolates, especially inducible indolyl GS-neoglucobrassicin. Previous studies have suggested that glucosinolates and their hydrolysis products are anti-carcinogenic. Therefore, MeJA treatment may increase