Merck
465585
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2Si(Cl)OSi(Cl)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.21
Beilstein:
1741218
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
Klucz InChI
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrametylodisiloksan może być użyty do przygotowania:
  • Polimeru fluorenowego na bazie krzemu w reakcji z odczynnikiem Grignarda pochodzącym od dibromofluorenu.[1]
  • związku ansa-metalocenu, tj. ansa-[TiCl2{η5:η5-(C5H4SiMe2)2O}].[2]
  • Silaantracenofany.[3]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and crystal structures of μ-1, 3-bis (η5-tetramethylcyclopentadienyl)-1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane)[ η2-bis (trimethylsilyl) ethyne] titanium (II) and a doubly tucked-in product of its thermolysis
Horacek M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 658(1-2), 235-241 (2002)
Carbon-Silicon coupling between fluorenyl Grignard reagents and dichlorosilanes for synthesis of novel copolymers and chemical properties of the copolymers
Kitamura N and Yamamoto T
Applied Organometallic Chemistry, 17(11), 840-842 (2003)
Synthesis and Structures of New Silaanthracenophanes
Lee I, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 33(1), 255-260 (2012)