Merck
465232
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
mp
58-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Klucz InChI
UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-2-fluorobenzaldehyd został użyty do otrzymania:
  • 2-funkcjonalizowanych monoaldehydów aromatycznych, w reakcji z różnymi aminami drugorzędowymi i fenolem[1]
  • fluorostilbeny[2]
  • antagonista histaminy H3 na bazie aminy benzylowej o aktywności wychwytu zwrotnego serotoniny[3]
  • 6-bromo-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard J Sciotti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(16), 2121-2123 (2002-07-20)
A novel series of antimicrobials of the oxazolidinone class is disclosed. These compounds are characterized relative to previously described analogues by a 'halostilbene-derived' pharmacophore and demonstrate enhanced antimicrobial activity against key Gram-positive pathogens when compared to Linezolid.
Michael A Letavic et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(17), 4799-4803 (2007-07-10)
The design, synthesis, and in vitro activity of a series of novel 5-ethynyl-2-aryloxybenzylamine-based histamine H(3) ligands that are also serotonin reuptake transporters is described.
Hany F Nour et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(9), 3258-3271 (2011-03-25)
2-Functionalised aromatic monoaldehydes were synthesised in good to excellent yields by reacting 4-bromo-2-fluorobenzaldehyde with different secondary amines and phenol. The Suzuki-coupling reaction of the newly functionalised aromatic monoaldehydes with 4-formylphenylboronic acid afforded the corresponding 2-functionalised-4,4'-biphenyldialdehydes in good yields (47-85%). The
Simona Rapposelli et al.
Archiv der Pharmazie, 344(6), 372-385 (2011-02-15)
Aldose reductase (ARL2) is the first enzyme in the polyol pathway which catalyzes the NADPH-dependent reduction of glucose to sorbitol. Its involvement on diabetic complications makes this enzyme a challenge therapeutic target widely investigated to limit and/or prevent them. On