Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
86-88 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?