Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł 113,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-550-9
Beilstein/REAXYS Number:
783626
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
113,25 zł
Cena katalogowa151,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
180-183 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| mp 180-183 °C (lit.) | mp 192-194 °C (lit.) | mp 123-126 °C (lit.) | mp 256-258 °C (lit.) |
| functional group nitro, carboxylic acid | functional group nitro | functional group carboxylic acid, fluoro, nitro | functional group carboxylic acid, chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?