Merck
465097
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
powder
ciąg SMILES
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
Klucz InChI
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
  • Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
  • C-C cross-coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1