Key Documents
464767
Tetraammineplatinum(II) tetrachloroplatinate(II)
97%
Synonim(y):
Magnus Green salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[Pt++](N)(N)N.Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)