464139
6-Methoxysalicylic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
134-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3