Merck
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
Beilstein:
4652352
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)