Merck
46261
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
purum, ≥98.0%
Synonim(y):
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10FeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0%
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
Klucz InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)