Merck
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-224 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
Klucz InChI
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)