Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.56
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-571-1
Beilstein/REAXYS Number:
3562187
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Application
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride can be used:
- As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.
- To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.
- As a starting material for the synthesis of L-discadenine.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?