Merck
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
300 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
198 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Inne uwagi
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)