Merck
461067
Sigma-Aldrich
N-(Butoxymethyl)acrylamide
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCONHCH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
125-128 °C/0.03 mmHg (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCNC(=O)C=C
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)