Merck
461024
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
La2(C2O4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.87 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
ciąg SMILES
O.O=C1O[La](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[La]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2La.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Klucz InChI
KHZAMZAEBBFMFS-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Reagent in a new preparation of single crystal niobium phosphide via a La-Nb-P-O complex intermediate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Xu et al.
Inorganic chemistry, 35(4), 845-849 (1996-02-14)
Large single crystals of NbP have been prepared. A single-crystal X-ray diffraction study shows that it crystallizes in tetragonal symmetry with space group I4(1)md (No. 109) and lattice parameters a = 3.3324(2) Å, c = 11.3705(7) Å, and Z =