Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
880,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Degree of hydration, ~9
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES string
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder and chunks |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS) | impurities - | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1% acetic acid |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: cerium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: cerium | reaction suitability core: cerium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cerium, reagent type: catalyst |
| composition Degree of hydration, ~9 | composition - | composition - | composition Degree of hydration, 1-3 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?