Merck
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
Klucz InChI
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)