Przejdź do
14353
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
≥95.0%
Synonim(y):
5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-557-9
Beilstein/REAXYS Number:
150228
MDL number:
Assay:
≥95.0%
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
solubility
diethyl ether: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
functional group
anhydride, ester
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChI key
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
General description
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride reacts with methyl aminomethyllambertianate to give amide of bicyclo[2.2.1]heptan-1,2-dicarbocylic acid with a labdanoid substituent.
Application
  • Sustainable chemical processes with Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride: Research by Kharitonov et al. (2012) explores synthetic transformations of higher terpenoids, employing Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride. Their work focuses on creating new cytotoxic agents, contributing to sustainable methodologies in organic synthesis (Kharitonov et al., 2012).
  • Organic synthesis intermediate: Birchall et al. (2021) present a study on Himic Anhydride, utilizing a retro Diels-Alder reaction to demonstrate the application of Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride in teaching advanced organic laboratory techniques. This work includes an accompanying NMR study to further support the educational aspect of organic synthesis (Birchall et al., 2021).
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
826-62-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)