Przejdź do
392855
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
6-Nitroveratryl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H2(OCH3)2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
131-133 °C (lit.)
functional group
bromo, nitro
SMILES string
COc1cc(CBr)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI key
UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide (DMNBB, 1-(Bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene) is a 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl derivative. 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl (DMNB) group of DMNBB is used as a photolabile protecting group in caging technology to develop pro-drugs. Synthesis of 1-(bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene by using 6-nitroveratraldehyde as starting reagent has been reported.
Application
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide (DMNB bromide, 6-nitroveratryl bromide) is suitable reagent used in the synthesis of N-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)vanillylamine which forms caged vanilloid. It may be used in the synthesis of the following:
  • 4-(4′,5′-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)benzaldehyde, a DMNB-caged aldehyde
  • N-[4-[(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy]-3-methoxybenzyl]acetamide
  • caged derivative of pyridostatin ([C]-PDS)
  • photosensitive polyimide (PI-DMNB)
  • caged β-ecdysone
  • 4-tert-butyldimethylsilyloxy-1-(2-deoxy-3,5-di-O-toluoyl-β-D-ribofuranosyl)-2-(6-nitroveratrylthio)-1H-benzimidazole, an intermediate in synthesis of phosphoramidite bearing 4-hydroxy-2-mercaptobenzimidazole (SBNV) nucleobase
  • alkylation of dihydrofluorescein
  • 4-(4′,5′-Dimethoxy-2′-nitrobenzyloxy)benzaldehyde
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3928474178529208
description
97%
description
98%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
description
for protein sequence analysis (by MALDI-MS), 98%
assay
97%
assay
98%
assay
~95% (AT)
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
131-133 °C (lit.)
mp
145-148 °C (lit.)
mp
243-248 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo, nitro
functional group
nitro, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)