Merck
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
Synonim(y):
NDM
Wybierz wielkość
1 G
421,00 zł
421,00 zł
Cena katalogowa842,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
421,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
421,00 zł
Cena katalogowa842,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
111-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
Klucz InChI
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.