Merck
457647
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 86 mol %
Wybierz wielkość
5 G
2500,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
2500,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
proporcje
lactide:caprolactone 85:15
skład
DL-lactide, 86 mol %
lepkość właściwa
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temp. przejścia
Tg 16 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poly(DL-lactide-co-caprolactone) (PLA-PCL) is a biodegradable block copolymer[1] that may be used as monofilament sutures[2] and nanoparticle-based drug delivery systems.[1]
Cechy i korzyści
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymeric scaffolds in tissue engineering application: a review.
Dhandayuthapani B, et al.
International Journal of Polymer Science (2011)
Novel docetaxel-loaded nanoparticles based on poly (lactide-co-caprolactone) and poly (lactide-co-glycolide-co-caprolactone) for prostate cancer treatment: formulation, characterization, and cytotoxicity studies.
Sanna V, et al.
Nanoscale Research Letters, 6(1), 260-260 (2011)
Produkty
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.