Przejdź do
457477
1-Ethynyl-4-pentylbenzene
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C13H16/c1-3-5-6-7-13-10-8-12(4-2)9-11-13/h2,8-11H,3,5-7H2,1H3
InChI key
APGNXGIUUTWIRE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)