Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-763-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518
density
1.045 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?