Merck
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
stała dielektryczna
3.7, 50 Hz (23 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.298 (lit.)
napięcie powierzchniowe
225 dyn/cm, 20 °C
lepkość
20 cSt(20 °C)(lit.)
liczba kwasowa
5 meq/kg
rozpuszczalność
isopropanol, MEK, and THF: soluble
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Zastosowanie
Topical lubricant.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)