Przejdź do
438189
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~3,900
Synonim(y):
Butoxy polyoxyethylene oxypropylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~3,900
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.46
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point −27 °C
solubility
H2O: soluble at <40 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438111438146438197
description
average Mn ~3,900
description
average Mn ~1,000
description
-
description
Mn ~2,500
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
n20/D 1.448
refractive index
n20/D 1.45
refractive index
n20/D 1.465
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
140 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
1300 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
650 cSt(25 °C)(lit.)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
1.056 g/mL at 25 °C
density
0.989 g/mL at 25 °C
density
1 g/mL at 25 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C
mol wt
average Mn ~3,900
mol wt
average Mn ~1,000
mol wt
-
mol wt
Mn ~2,500
transition temp
pour point −27 °C
transition temp
pour point −40 °C
transition temp
pour point −23 °C
transition temp
pour point 4 °C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the ratio of Ethylene Glycol to Propylene Glycol?
    1 answer
    1. This product is expected to contain equal amounts (by weight) of oxyethylene and oxypropylene groups.