Merck
457094
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dichlorophenyl) chlorophosphate
95%
Synonim(y):
Bis(2,4-dichlorophenyl) phosphorochloridate
About This Item
Wzór liniowy:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
51-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)